Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06510-04EA 69.9 EUR
MFLX06510-04
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ersetzen Sie abgenutzte Schläuche bevor sie reißen!
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit für eine verbesserte Haltbarkeit
  • Gute Biokompatibilität und hervorragende chemische Beständigkeit für ein breites Anwendungsspektrum
  • Geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche
Besonders für allgemeine Laboranwendungen geeignet, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen Schlauchtyp, die Länge und Menge nach Ihren Vorgaben liefern.