Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06512-04EA 90.5 EUR
MFLX06512-04
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kein Ausdehnen des Schlauchs mehr beim Pumpen von Kraftstoffen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Die Tygon-Schläuche eignen sich ideal für Verwendung mit Kraftstoffen und industriellen Schmiermitteln wie Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Dieser Schlauch ist gegen Versprödung und Ausdehnen beständig, ozon- und UV-beständig, und besitzt eine geringe Extrahierbarkeit.