Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06514-32EA 186 EUR
MFLX06514-32
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Schützt lichtempfindliche Proben während dem Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Ideal für Anwendungen, die eine hervorragende Kompatibilität gegen Chemikalien, Hitze und Ozon sowie Beständigkeit gegen ultraviolettes Licht (UV) erfordern. Nicht leitfähiger, heißsiegelbarer, alterungsbeständiger, nicht oxidierender Norprene-Schlauch mit hervorragender Säure- und Alkalibeständigkeit. UV-beständiger Schlauch dank schwarzer, opaker Farbe.