Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06602-10 06602-12 06602-14 06602-16 06602-18 06602-20 06602-22 06602-26 06602-24
MFLX06602-10EA 196 EUR
MFLX06602-10 MFLX06602-12 MFLX06602-14 MFLX06602-16 MFLX06602-18 MFLX06602-20 MFLX06602-22 MFLX06602-26 MFLX06602-24
Masterflex® Transferschlauch, PVC-Verstärkt, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Strapazierfähiger als Standard-PVC.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Hochdruckanwendung, Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Eigenschaften: Gute Säure- und Laugenbeständigkeit und Alterungseigenschaften. Weißes Polyestergarn mit orangefarbenem Markierungsgarn, eingebettet in eine transparente PVC-Wand.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.199) und entspricht USDA-Kriterien. NSF-gelistet (Standard 51) mit 3A Hygienestandards für Milchprodukte.
Temperaturbereich: -5 bis 180 °F (-21 bis 82 °C). NSF-Temperatur bis 140 °F.
Sterilisation: Ethylenoxid.