Micropump® A-Mount Saugschuh-Zahnradpumpenköpfe
Lieferant: Avantor Fluid Handling
07003-02
MFLX07002-14EA 1650 EUR
MFLX07002-14 MFLX07002-25 MFLX07002-26 MFLX07002-27 MFLX07003-04 MFLX73003-14 MFLX73004-00 MFLX73004-02 MFLX73004-04 MFLX74004-19 MFLX74004-21 MFLX74004-77 MFLX07003-02 MFLX74012-51
Micropump® A-Mount Saugschuh-Zahnradpumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Die Saugschuhkonstruktion ermöglicht höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund derMore Product Information