Montageteile Masterflex® L/S® Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07013-04EA 59.2 EUR
MFLX07013-04 MFLX07013-05 MFLX07013-08 MFLX07013-09 MFLX07514-04 MFLX07534-01 MFLX77200-01 MFLX77200-02 MFLX77200-03 MFLX77200-04 MFLX77800-00
Montageteile Masterflex® L/S® Pumpenkopf, Avantor®
Befestigungsplatten
Leichtes Stapeln mehrerer Pumpenköpfe auf Ihrem Masterflex® L/S®-Antrieb.
  • Hergestellt aus langlebigem Edelstahl
  • Beachten Sie die Spezifikationen des Antriebs bezüglich der empfohlenen Anzahl an Köpfen
Stapeln Sie mehrere Pumpenköpfe oder Ersatz-Montageteile für einzelne Pumpenköpfe. Wählen Sie das Ersatz-Montageteil entsprechend dem vorhandenen Masterflex® L/S®-Pumpenkopf. Kompatibel mit den Pumpen der Masterflex L/S-Serie.