Masterflex® Schlüssel für Schlauchanschluss an Standard-Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07013-90EA 9.5 EUR
MFLX07013-90 MFLX07019-90
Masterflex® Schlüssel für Schlauchanschluss an Standard-Pumpenkopf, Avantor®
Werkzeug zum Herausziehen und Einführen
Achten Sie auf die richtige Ausrichtung und Installation der Schläuche.
  • Aus haltbarem Edelstahl hergestellt
L/S®- und I/P®-Standard-Pumpenköpfe beinhalten Schlüssel für den Schlauchanschluss. Ein Schlüssel ist erforderlich, um die korrekte Ausrichtung und Spannung der Schläuche zu gewährleisten. Ist ein Schlüssel verloren gegangen, bestellen Sie einen neuen entsprechend Ihrer Pumpenkopfreihe, L/S® oder I/P®.