Gast Direct-Drive Pressluftmotor mit Fußmontage
Lieferant: Avantor Fluid Handling
07055-82 07055-50
MFLX07055-82EA 645 EUR
MFLX07055-82 MFLX07055-50
Gast Direct-Drive Pressluftmotor mit Fußmontage
Die Rotorkonstruktion mit vier Flügeln ist nahezu wartungsfrei.
  • Funkenfreier, nichtelektrischer Betrieb—sicher und zuverlässig
Die Kombination aus Filter und Regler spart Platz und Einrichtungszeit. Alle haben einen manuellen Ablauf und eine Polycarbonatschale. Der Temperaturbereich beträgt -18 bis 51 °C (0 bis 125 °F). Außer bei Modell 98252-00 ist standardmäßig ein Manometer mit 0 bis 160 psi enthalten. Bestellen Sie Manometer 68002-05.
Lieferumfang: Die Motoren werden mit einem Auspuffschalldämpfer geliefert. Montieren Sie einen Druckluft-Inline-Luftfilter, um Öl, Wasser und Feststoffverschmutzungen zu entfernen – bestellen Sie Verbindungsnippel und Filter separat.