Masterflex® L/S® Tang Adapter Kits, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07519-01EA 80.4 EUR
MFLX07519-01
Masterflex® L/S® Tang Adapter Kits, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpenköpfe.
  • Geeignet für die Verwendung mit PTFE-Membran-Pumpenköpfen und Mehrkanal-Kassetten-Pumpenköpfen
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Tang Adapter-Kits bietet eine feste, lange Schaftverbindung und verringert Lärm. Verwenden Sie große Adapter für 75W (1/10 PS) Antriebe und kleine Adapter für 37W (1/20 PS) Antriebe.