Masterflex® L/S® Tragbare Pumpe zur Probenahme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07571-02EA 2520 EUR
MFLX07571-02
Masterflex® L/S® Tragbare Pumpe zur Probenahme, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Probentiefe bis auf 7.9 Meter (26 Fuß) herab.
  • Verfügt über ein Eingang-Potentiometer zur Geschwindigkeitsregelung, eine EIN-Anzeige und einen Netz-/Umkehrschalter mit drei Positionen
  • Umkehrbarer Durchfluss und Ansaug-/Spülfunktion
  • Enthält einen Masterflex® L/S® Easy-Load-Pumpenkopf
  • Akzeptiert auch Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe (separat bestellen)
  • Schwimmt bei geschlossenem und verriegeltem Gehäuse bis zu 30 Minuten, wenn es ins Wasser fällt
  • IP54-zertifiziertes Bedienfeld schützt vor schlechtem Wetter und Spritzwasser
  • Wiederaufladbarer Akku – ideal