Masterflex® L/S® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07575-30-EUEA 7010 EUR
MFLX07575-30-EU MFLX07575-40-EU
Masterflex® L/S® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Transfer-, Dispensier- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Abspritzumgebungen.
  • Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Pumpenkopfdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Das grafische LCD-Display zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an—kontinuierlicher Betrieb, terminierte Abgabe, kopierte Abgabe und Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar—Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Abgabe nach Volumen in ml (0.001 bis 9.999 ml), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall