Masterflex® I/P® Digitale Modulare Antriebe mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07591-20-EUEA 4280 EUR
MFLX07591-20-EU
Masterflex® I/P® Digitale Modulare Antriebe mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung an einer geeigneten Stelle mit modularem Design.
  • Fördermenge 0,04 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch - Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich - Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
  • Membrantastatur zur einfachen Steuerung von Drehzahl, Drehrichtung und Start/Stopp im Voraus
Die modularen I/P®-Antriebe verfügen über eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen die Flexibilität, den Motor vom Regler zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25% für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosier- und kritische Transferanwendungen.
Das spritzwassergeschützte ABS-Kunststoffgehäuse des Reglers und das epoxidharzbeschichtete Stahlgehäuse des Antriebs entsprechen der Schutzart IP33. Ein 1,8 m (6 Fuß) langes Kabel verbindet Antrieb und Regler—optional ist ein Verlängerungskabel 07557-51 erhältlich, um die Entfernung auf 4,5 m (15 Fuß) zu verlängern.
Lieferumfang: Inklusive 1,8 m (6 Fuß) langem Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem länderspezifischen Stecker-/Kabelsatz ausgeliefert; bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.