Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07625-12EA 171 EUR
MFLX07625-12 MFLX07625-18 MFLX07625-22 MFLX07625-24 MFLX07625-26 MFLX07625-28 MFLX07625-30 MFLX07625-32 MFLX07625-34 MFLX07625-36 MFLX07625-38 MFLX07625-40 MFLX07625-42 MFLX07625-44 MFLX07625-46 MFLX07625-48 MFLX07625-14
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko von Partikeleinschlüssen.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Anspruchsvolle Hochdruckanwendungen in der Pharmazie, Biotechnologie, Luftfahrt, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Hinweis: Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.