Drucksensortransmitter
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX19406-67EA 1540 EUR
MFLX19406-67
Drucksensortransmitter
Elektroden Elektroden, sonstige
Der verbesserte PendoTECH®-Drucksensortransmitter lässt sich nahtlos mit dem PendoTECH-Drucksensor verbinden und liefert ein 4- bis 20-mA-Signal, das linear zum Druck ist. Er behält sein praktisches DIN-Schienenmontagedesign für eine einfache Installation und Integration in Bioprozesssysteme bei.
  • Der PTR verfügt über eine Alarmausgangsfunktion mit einem Trockenkontaktrelaisausgang
  • Der PTR unterstützt das digitale Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
  • Praktisches DIN-Schienenmontagedesign zur einfachen Integration
Zwei Modelloptionen sind verfügbar, um je nach Druckbereich optimale Leistung zu liefern. Für Anwendungen mit niedrigstem Druck hat der PTR 7,5 psi (MFLX19406-66) einen Standardbereich von 4 bis 20 mA von –11,5 bis +7,5 psi. Für Anwendungen mit höherem Druck unterstützt der PTR 75 psi (MFLX19406-67) den gesamten Druckbereich von –11,5 bis +75 psi.
Bestellinformation: Durch Auswahl des engsten Bereichs, der den Anwendungsanforderungen entspricht, wird eine bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit erreicht. Weitere Einzelheiten finden Sie im Datenblatt.