Schnittstellenkabel für Masterflex® DB-9 Pumpe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX22050-54EA 29.9 EUR
MFLX22050-54
Schnittstellenkabel für Masterflex® DB-9 Pumpe, Avantor®
Kabel
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe.
  • Für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Antriebe mit einem 9-Pin-Anschluss geeignet
Verwenden Sie diese 9-poligen Schnittstellenkabel mit Masterflex L/S-Laufwerken, die ebenfalls über einen 9-poligen Anschluss verfügen, einschließlich der computerkompatiblen Laufwerke der Serien 07550 und 07551. Kabellänge 6 ft (1.8 m) lang.