Masterflex® Hygiene Tri- Clamp® Dichtungen mit Sieb, Viton, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30536-06 30536-08 30536-24 30536-40 30536-64
MFLX30536-04EA 70.2 EUR
MFLX30536-04 MFLX30536-22 MFLX30536-26 MFLX30536-28 MFLX30536-42 MFLX30536-44 MFLX30536-46 MFLX30536-48 MFLX30536-62 MFLX30536-66 MFLX30536-68 MFLX30536-80 MFLX30536-82 MFLX30536-84 MFLX30536-86 MFLX30536-88 MFLX30536-06 MFLX30536-08 MFLX30536-24 MFLX30536-40 MFLX30536-64
Masterflex® Hygiene Tri- Clamp® Dichtungen mit Sieb, Viton, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, undMore Product Information