Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Dichtungen mit Sieb, PTFE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30538-04 30538-24 30538-44 30538-46 30538-60 30538-66
MFLX30538-06EA 172 EUR
MFLX30538-06 MFLX30538-08 MFLX30538-20 MFLX30538-26 MFLX30538-28 MFLX30538-40 MFLX30538-48 MFLX30538-64 MFLX30538-68 MFLX30538-80 MFLX30538-84 MFLX30538-86 MFLX30538-88 MFLX61030-13 MFLX30538-04 MFLX30538-24 MFLX30538-44 MFLX30538-46 MFLX30538-60 MFLX30538-66
Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Dichtungen mit Sieb, PTFE, Avantor®
Versiegelungen und Dichtungen Dichtungen
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
PTFE-Dichtungen bieten die beste chemische Verträglichkeit und sind außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Spannungsrisse. PTFE-Dichtungen erfüllen die höchsten Anforderungen in pharmazeutischen, Lebensmittel- und chemischen Anwendungen. Verwenden Sie Dichtungen bei Temperaturen von –450 bis 550 °F (–268 bis 288 °C).