Masterflex® Smart Gasket® Dichtung zur Hygienischen Probenahme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30542-09 30542-10 30542-17 30542-18 30543-05 30543-13 30543-18 30544-00 30544-05 30544-06 30544-14 30545-12 30545-14 30545-16
MFLX30542-00EA 79.2 EUR
MFLX30542-00 MFLX30542-02 MFLX30542-04 MFLX30542-05 MFLX30542-06 MFLX30542-08 MFLX30542-12 MFLX30542-13 MFLX30542-14 MFLX30542-16 MFLX30543-00 MFLX30543-04 MFLX30543-08 MFLX30543-14 MFLX30543-16 MFLX30544-04 MFLX30544-12 MFLX30544-16 MFLX30545-13 MFLX30542-01 MFLX30543-12 MFLX30542-09 MFLX30542-10 MFLX30542-17 MFLX30542-18 MFLX30543-05 MFLX30543-13 MFLX30543-18 MFLX30544-00 MFLX30544-05 MFLX30544-06 MFLX30544-14 MFLX30545-12 MFLX30545-14 MFLX30545-16
Masterflex® Smart Gasket® Dichtung zur Hygienischen Probenahme, Avantor®
Versiegelungen und Dichtungen Dichtungen
Mit Smart Gasket können Sie Proben aus einer Sanitärleitung entnehmen oder Messwerte ablesen.
  • Messen Sie die Temperatur, entnehmen Sie eine Probe oder dosieren Sie Chemikalien in Ihre Prozessleitung.
  • Installation zwischen zwei Sanitäranschlüssen.
Smart Gasket wird als Standard-Sanitärdichtung mit Standard-Tri-Clamp®-Anschlüssen verwendet. Die Dichtungen haben geformte Öffnungen, die es ermöglichen, entweder ein Thermoelement oder Probenahmerohre in die Leitung einzuführen. Bestellen Sie die entsprechende Smart Gasket-Klemme separat.