Masterflex® Smart Gasket® Hygieneklemmen, Edelstahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30544-11 30545-19
MFLX30545-15EA 455 EUR
MFLX30545-15 MFLX30542-07 MFLX30542-11 MFLX30542-19 MFLX30544-07 MFLX30543-03 MFLX30543-15 MFLX30543-19 MFLX30544-19 MFLX30544-11 MFLX30545-19 MFLX41001-49 MFLX41001-54
Masterflex® Smart Gasket® Hygieneklemmen, Edelstahl, Avantor®
Versiegelungen und Dichtungen Dichtungen
Stellen Sie eine sichere Verbindung mit Ihren Masterflex® Smart Gasket®-Sanitärdichtungen her.
  • Aus haltbarem kaltgewalztem Stahl (SS) hergestellt
Die Smart Gasket-Klemmen sind für die Dichtungen erforderlich, da sie Schlitze haben, die die unterschiedliche Anzahl von Anschlüssen ermöglichen. Die Klemmen sind spezifisch auf die Anzahl der Anschlüsse an der Dichtung abgestimmt.