Masterflex® Tuf-Steel® Hygiene Tri- Clamp®-Dichtung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30547-04 30547-08 30547-10
MFLX30547-00EA 73.1 EUR
MFLX30547-00 MFLX30547-02 MFLX30547-06 MFLX30547-04 MFLX30547-08 MFLX30547-10
Masterflex® Tuf-Steel® Hygiene Tri- Clamp®-Dichtung, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Die Vorteile von PTFE und 316L Edelstahl in einer Dichtung!
  • Ideal für SIP- und WFI-Anwendungen
  • Kein kalter Fluss oder Kriechen
  • Geringe extrahierbare und auslaugbare Stoffe
Die Tuf-Steel-Dichtung kombiniert die hervorragende chemische Beständigkeit eines Fluorpolymers mit der robusten Haltbarkeit von Edelstahl. Diese Dichtung besteht aus einer einzigartigen Mischung aus PTFE und passiviertem 316L-Edelstahl, eliminiert die Gefahr von Rillen und sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung. Es enthält keine Pigmente und hat einen Innendurchmesser inMore Product Information