Smiths Medical® Luer-Hahn-Anschlüsse, Polycarbonat
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30600-03BLKEA 592 EUR
MFLX30600-03BLK MFLX30600-04BLK MFLX30600-02BLK MFLX30600-01BLK
Smiths Medical® Luer-Hahn-Anschlüsse, Polycarbonat
Ventile Kugelventile
Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
  • Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Wählen Sie Absperrhähne entweder mit Luer-Lock-Außenkegel oder mit Luer-Slip-Außenkegel. Der Griff dreht sich um 90 Grad bei Einweg-Absperrhähnen, um 180 Grad bei Dreiwege-Absperrhähnen und um 360 Grad bei Vierwege-Absperrhähnen. Alle verfügen über ein Polycarbonatgehäuse und einen HDPE-Stab
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten