Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf Sanitärschelle, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30700-62EA 67.6 EUR
MFLX30700-62
Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf Sanitärschelle, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Entspricht den FDA-Anforderungen und 3A-Hygienestandards.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Verbindet problemlos Rohre oder Fittings unterschiedlicher Art
  • Kompatibel mit Standard-304L-Schellen
  • Ideal für die Pharmaindustrie
Diese Schlauchnippelanschlüsse sorgen für eine gute Abdichtung der Schläuche, wenn sie mit einer Schlauchschelle (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Ideal für die Pharmaindustrie und zur chemischen Kompatibilität beim Einsatz mit korrosiven Säuren und Basen.