Masterflex® Adapteranschlüsse, Sanitärschelle auf Gewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30700-69EA 142 EUR
MFLX30700-69
Masterflex® Adapteranschlüsse, Sanitärschelle auf Gewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Entspricht den FDA-Anforderungen und 3A-Hygienestandards.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Kompatibel mit Standard-304L-Schellen
Diese Adapter Schellen auf Gewinde aus NPT(M) Sanitärfittings eignen sich ideal für den schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Sanitärinstallation an ein NPT-Außengewinde. Die Kupplungen aus 316L-Edelstahl sind für die pharmazeutische Industrie geeignet. Sie bieten eine hervorragende chemische Kompatibilität für den Einsatz mit korrosiven Säuren und Basen. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.