Masterflex® Adapteranschlüsse, Kompression auf Außengewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30805-27
MFLX30805-27EA 44.8 EUR
MFLX30805-27
Masterflex® Adapteranschlüsse, Kompression auf Außengewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Hervorragende Wahl zum Verbinden starrer Rohrsysteme.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Klemmringverschraubungen eignen sich hervorragend zum Verbinden starrer Rohrsysteme und halten höheren Drücken stand als Steckverbindungen. Montieren Sie das Fitting am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Abdichtung zu erzielen.