Masterflex® T-Verbinder für Hygiene-Geräte, Schlauchnippel mit Hygieneklammer, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31203-33EA 95.2 EUR
MFLX31203-33
Masterflex® T-Verbinder für Hygiene-Geräte, Schlauchnippel mit Hygieneklammer, Avantor®
Fittings und Verbinder
Verbinder mit integrierter Membran für den Hygienebereich machen den Einsatz im Hygienebereich einfacher denn je.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 hergestellt und verpackt
Diese T-Verbinder für Hygiene-Geräte sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Die Geräte-Verbinder wurden entwickelt, um eine sterile Barriere bei der Verwendung von Einwegverteilern mit Einweg-Prozessgeräten aufrechtzuerhalten. Die Tri-Clamp®-Abzweigung kann problemlos mit 1½”-Geräten für Hygieneanwendungen verbunden werden, und die geraden Schlauchverbinder sind für schnelle Anschlüsse an flexiblen Schläuchen entwickelt.
Diese T-Verbinder sind aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile hergestellt und besitzen eine dicht- und schweißbare TPE-Membran. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gammastrahlung sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung.