Saint Gobain® Adapter für hygienische Klemmen aus Kunststoff für einzelne Schlauchtüllen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31512-00EA 55.7 EUR
MFLX31512-00 MFLX31512-01 MFLX31512-02
Saint Gobain® Adapter für hygienische Klemmen aus Kunststoff für einzelne Schlauchtüllen
Fittings und Verbinder
Schnelle und sichere Anschlüsse für hygienische Schläuche sind in zahlreichen Niederdrucklabor-, Biotechnologie- und Pharmaanwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Verunreinigung von Flüssigkeiten und Produktverluste durch Leckagen können kostspielig sein. Diese Sanitärarmaturen bieten durch eine Konstruktion mit einem Widerhaken eine hervorragende Verbindung zu Schläuchen und verringern so das Risiko von Leckagen.
  • Konisches Trichterdesign reduziert „Totraum“ für einen außergewöhnlich gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss
  • Glatte Innenfläche verhindert das Einfangen von Partikeln
  • Nahtlose Konstruktion verhindert Kontaminationen, indem sie Lecks und Bereiche mit potenziellem Bakterienwachstum beseitigt
  • Mit einem zusätzlich, flexiblen Schlauch, einer ½“-Hygienedichtung und eine Mini-Tri-Clamp, um die Montage abschließen
Fittings sind in Kynar (PVDF), Polypropylen (PP) und Polysulfon (PS) erhältlich. Diese Materialien sind alle strahlensterilisierbar. Per Gammabestrahlung sterilisieren. Hergestellt aus Materialien, die der USP-Klasse VI entsprechen.