Masterflex® Electro-Optic optische Sensorsteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32772-50
MFLX32772-50EA 824 EUR
MFLX32772-50
Masterflex® Electro-Optic optische Sensorsteuerung, Avantor®
Füllstandssensoren
Wandelt den standardmäßigen 110-VAC-Netzstrom in eine Eingangsspannung von 10 bis 28 VDC um.
  • Einfache Umwandlung von VAC in VDC
Der Controller wandelt den standardmäßigen 110-VAC-Netzstrom in die für den Betrieb des optischen Sensors erforderliche Eingangsspannung von 10 bis 28 VDC um und bietet einen SPDT-Relaisausgang mit 5 A für die direkte Steuerung mittlerer Lasten. Eingangsspannung: 120 VAC, 50/60Hz. Maximale Stromaufnahme: 70 mA bei 120 VAC. Betriebstemperatur: –13 bis 158 °F (–25 bis 70 °C). Elektrischer Anschlüsse: Abmessungen: 3"L×23-1/32"W×4-15/16"H.