Masterflex® Strömungsanzeiger und Schalter für Flüssigkeiten, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32880-20
MFLX32880-20EA 571 EUR
MFLX32880-20
Masterflex® Strömungsanzeiger und Schalter für Flüssigkeiten, Avantor®
Durchflussanzeiger
Durch die klare Kunststofflinse lässt sich der Durchfluss leicht erkennen.
  • Hergestellt mit Polypropylengehäuse (PP)
Strömungsanzeiger verfügen über ein Flügelrad, das sich proportional zum Durchfluss dreht. Die Linse kann zur einfachen Reinigung mit einer 1/4-Drehung entfernt werden. Verwendung mit Flüssigkeiten mit einer Viskosität von weniger als 34 Centipoise (zum Schutz wird ein 150-µm-Filter empfohlen).
Die Indikatoren verfügen über einen leuchtend orangefarbenen Rotor, der sich dreht, um eine visuelle Überprüfung zu ermöglichen.
Indikatoren/Sensoren verfügen über einen Halleffekt-Sensor, der einen Impulsausgang von 4,5 bis 24 VDC erzeugt. Der maximale Stromquellenausgang beträgt 70 mA und der Frequenzausgangsbereich beträgt etwa 25 Hz bei niedrigem Durchfluss bis 225 Hz bei hohem Durchfluss.
Indikatoren/Schalter bieten mit einem eingebauten Schalter ein zusätzliches Maß an Zuverlässigkeit und Schutz. Jeder einpoliger Umschalter (SPDT) ist für 1 Amp, 24 VDC mit resistiver Auslegung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ±2 %; Die Genauigkeit beträgt ±5 %. Zur einfachen Feldkalibrierung leuchtet eine LED, wenn der Sollwert erreicht ist.
Lieferumfang: Mit einem 24“ (61 cm) PVC-ummantelten Kabel.