Masterflex® Reinraum 1” Hygieneflansch auf Schlauchnippel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40330-22EA 210 EUR
MFLX40330-22 MFLX40330-23 MFLX40330-24 MFLX40330-25 MFLX40330-26 MFLX40330-27 MFLX40330-28 MFLX40330-29 MFLX40330-30 MFLX40330-31 MFLX40330-32 MFLX40330-33 MFLX40330-34 MFLX40330-35 MFLX40330-36 MFLX40330-37 MFLX40330-38 MFLX40330-39 MFLX40330-40 MFLX40330-41
Masterflex® Reinraum 1” Hygieneflansch auf Schlauchnippel, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgen Sie mit sicheren Verbindungen zwischen Hygiene Tri-Clamp auf Schläuche für hygienische Bedingungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 gemäß exakten Toleranzen verpackt
  • Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Die hygienischen Adapter von Tri-Clamp auf Schlauchnippeladapter sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Sie besitzen über ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gamma-Bestrahlung, EtO, ESL oder Autoklav sterilisiert werden. Die PVDF-Fittings halten höheren Temperaturen stand als die Polypropylen-Fittings. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.