Masterflex® Einweg-Beutelanschlussscheibe Flachplatte, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40331-16EA 39.2 EUR
MFLX40331-16 MFLX40331-17 MFLX40331-18 MFLX40331-19 MFLX40331-20 MFLX40331-21 MFLX40331-22 MFLX40331-23 MFLX40331-24 MFLX40331-25 MFLX40331-26 MFLX40331-27
Masterflex® Einweg-Beutelanschlussscheibe Flachplatte, Avantor®
Fittings und Verbinder
Flexible, glatte, flache Basis.
  • Schlauchnippelgröße von 1/8" bis 1"
  • 2-1/4" Scheibendurchmesser
Masterflex® Einweg-Beutelanschlüsse sind so konstruiert, dass sie mit medizinischen Beuteln und Bioreaktorbeuteln aus ähnlichem Material thermisch oder ultraschallverschweißt werden können. Zu diesen Materialien gehört Polyethylen. Diese Beutel können zum Übertragen von Flüssigkeiten, Arzneimittelverbindungen und Zellkulturen in den biopharmazeutischen Märkten verwendet werden. Wenn eine Materialvalidierung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Supportmitarbeiter.