Masterflex® Einweg-Beutelanschlussplatte gerippte Basis, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40332-00EA 39.2 EUR
MFLX40332-00 MFLX40332-01 MFLX40332-02 MFLX40332-03 MFLX40332-04 MFLX40332-05 MFLX40332-06 MFLX40332-07 MFLX40332-08 MFLX40332-09
Masterflex® Einweg-Beutelanschlussplatte gerippte Basis, Avantor®
Fittings und Verbinder
Gerippte Basis verhindert Saugblockade und erhöht die Steifigkeit.
  • Schlauchnippelgröße von 1/8" bis 1"
  • und 2-1/4" gerippte Basis
Masterflex® Einwegbeutel-Ports sind so konstruiert, dass sie mit medizinischen Beuteln und Bioreaktorbeuteln aus ähnlichem Material thermisch oder ultraschallverschweißt werden können. Zu diesen Materialien gehört Polyethylen. Diese Beutel können zum Übertragen von Flüssigkeiten, Arzneimittelverbindungen und Zellkulturen in den biopharmazeutischen Märkten verwendet werden. Wenn eine Materialvalidierung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Supportmitarbeiter.