Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, T-Stück, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30613-51EA 36 EUR
MFLX30613-51 MFLX30613-59 MFLX30613-63 MFLX30613-67 MFLX30613-71 MFLX30613-75 MFLX40610-30 MFLX40610-31 MFLX40610-32 MFLX40610-33 MFLX40610-35 MFLX40623-70 MFLX40623-76 MFLX40627-70 MFLX40627-76 MFLX40640-30 MFLX40640-31 MFLX40640-32 MFLX06365-77 MFLX40613-43 MFLX40613-47 MFLX40613-48 MFLX50623-57 MFLX50623-66 MFLX50624-28 MFLX50624-30 MFLX50627-57 MFLX50627-66 MFLX50628-29 MFLX40640-33 MFLX40640-34
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, T-Stück, Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die
More Product Information