Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40614-38
MFLX40614-38EA 12.9 EUR
MFLX40614-38 MFLX40614-40 MFLX40614-41 MFLX40614-42 MFLX40614-43 MFLX40614-44 MFLX40614-45 MFLX40614-46 MFLX40614-47 MFLX40614-48 MFLX40614-49 MFLX40614-50
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Chemikalienbeständig
Diese wirtschaftlichen, geraden Anschlussstücke mit Schlaucholiven verbinden Flüssigkeitswege einfach und ohne den Einsatz von Werkzeugen. Schieben Sie einfach Ihren flexiblen Schlauch oder Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.