Masterflex® Konzentrische Reduzierstücke, Hygieneklemmen, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31805-05EA 176 EUR
MFLX31805-05 MFLX31805-06 MFLX31805-10 MFLX31805-14 MFLX40619-76 MFLX40619-77 MFLX40619-78 MFLX40619-80
Masterflex® Konzentrische Reduzierstücke, Hygieneklemmen, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen in Ihren Prozessen während sich der Innendurchmesser verringert.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Tri-Clamp® konzentrische Reduzierstücke verringern sich zur Mitte hin im Durchmesser und formen daher einen konischen Zylinder. Obwohl beide Materialien autoklavierbar sind, verträgt PVDF hohe Temperaturen besser als PP und weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.