Masterflex® Luer Lock Fittings, Absperrhahn, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40619-99
MFLX31200-70EA 59.8 EUR
MFLX31200-70 MFLX31200-90 MFLX31200-91 MFLX31200-92 MFLX40619-99
Masterflex® Luer Lock Fittings, Absperrhahn, Avantor®
Ventile Kugelventile
Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Die in einer Richtung funktionierenden Absperrhähne sind als komplett schwarze PVDF-Konstruktion erhältlich.