Masterflex® Adapteranschluss, Luer-Lock-Ring, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX45505-74EA 13.3 EUR
MFLX45505-74
Masterflex® Adapteranschluss, Luer-Lock-Ring, Avantor®
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.