Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer Lock-Ring
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX45505-74BLKEA 227 EUR
MFLX45505-74BLK
Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer Lock-Ring
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
  • Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlüsse ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten