Masterflex® Adapteranschluss, Innen-Luer auf Schlauchnippel, Gerade, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX45512-06EA 35.6 EUR
MFLX45512-06
Masterflex® Adapteranschluss, Innen-Luer auf Schlauchnippel, Gerade, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Stellen Sie Ihre Prozessintegrität mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit sicher.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
PVDF-Luer-Fittings eignen sich hervorragend für jede Luer-Anwendung, bei der maximale chemische Beständigkeit erforderlich ist. Wie unsere Luer-Fittings aus Polypropylen, Polycarbonat und Nylon werden diese Anschlüsse mit engen Maßtoleranzen und in Übereinstimmung mit den ISO 594-1-Standards hergestellt. Alle Armaturen werden ausschließlich aus 100 % neuen Rohstoffen hergestellt und auf ihre Freiheit von Verunreinigungen überprüft, um die Reinheit in Ihrem Prozess sicherzustellen.