Masterflex® Fittings, Finger Snap Luer Lock Ring, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX45518-74EA 20.2 EUR
MFLX45518-74
Masterflex® Fittings, Finger Snap Luer Lock Ring, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
Diese Luer-Fittings sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, sind diese Fitting gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.