American Machine & Tool Gerade Standard-Zentrifugalpumpen aus 316 SS
Lieferant: Avantor Fluid Handling
70761-12
MFLX70761-12EA 976 EUR
MFLX70761-12
American Machine & Tool Gerade Standard-Zentrifugalpumpen aus 316 SS
Pumpen Kreiselpumpen
Pumpen aus Edelstahl-Feinguss (SS) sind robuster und werden für Schwerlast- und Hochleistungsanwendungen gebaut, die eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit erfordern.
  • Ideal für Niederdruckanwendungen in der OEM-Branche und Chemieindustrie
  • Kopf ist zur einfachen Installation von Schläuchen in 90°-Schritten drehbar
  • Mit vollständig geschlossenen, lüftergekühlten (TEFC) Motoren erhältlich
  • Chemikalienbeständige Konstruktion
Diese geraden Zentrifugalpumpen aus Edelstahl sind für den Dauerbetrieb bei Anwendungen mit hohen Flüssen und hohen Drücken konzipiert, wie chemische Verarbeitung, Flüssigkeitstransfer, Kühlen, Druckerhöhung, Zirkulation und Anwendungen, die ein kontaminationsfreies Pumpen erfordern. Hergestellt aus robustem, tiefgezogenem Edelstahl für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Impeller aus Edelstahl-Feinguss bieten eine verbesserte Leistung und hohe Effizienz. Alle Modelle sind mit Viton® Typ 21 Gleitringdichtungen und O-Ringen ausgestattet, die eine breite Palette an chemischer Verträglichkeit bieten. Der Motoradapter aus Gusseisen sorgt für eine feste und stabile Befestigung am Motor.