Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
72021-11 72021-12 72021-13 72021-14 72021-23 72021-24 72021-32 72021-33 72021-34 72021-21 72021-22 72021-26 72021-31 72021-36
MFLX72021-11EA 803 EUR
MFLX72021-11 MFLX72021-12 MFLX72021-13 MFLX72021-14 MFLX72021-23 MFLX72021-24 MFLX72021-32 MFLX72021-33 MFLX72021-34 MFLX72021-21 MFLX72021-22 MFLX72021-26 MFLX72021-31 MFLX72021-36
Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, Avantor®
Pumpen Kreiselpumpen
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
  • Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
  • Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
  • Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
  • Chemikalienbeständiges Design
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung ausMore Product Information