Masterflex® EtherNet/IP™ Einweg-kompatible Antriebe für Quattroflow™ Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX74000-49-EUEA 11680 EUR
MFLX74000-49-EU MFLX74000-51-EU MFLX74000-53-EU MFLX74000-59-EU
Masterflex® EtherNet/IP™ Einweg-kompatible Antriebe für Quattroflow™ Pumpen, Avantor®
Pumpen Membranpumpen
Überwachen Sie den Transfer empfindlicher biologischer Flüssigkeiten mit der EtherNet/IP™-Steuerungsfunktion.
  • Wählen Sie aus leicht erhältlichen Quattroflow™-Pumpenkopfsystemen für den Einmal- oder Mehrfachgebrauch
  • Erweiterte Netzwerk- und Kommunikationsmodelle verfügen über EtherNet/IP™
  • Membranen ermöglichen ein sanftes, sanftes Pumpen durch die von der Exzenterwelle erzeugten Hübe
  • Keine mechanische Dichtung oder rotierende Teile, die versagen können—nur die Membran und das Gehäuse kommen mit der Flüssigkeit in Kontakt
  • Ideal für Cross-Flow-Systeme,