Micropump® B-Mount Zahnradpumpenköpfe
Lieferant: Avantor Fluid Handling
74004-03
MFLX74004-01EA 1660 EUR
MFLX74004-01 MFLX74004-05 MFLX74004-07 MFLX74004-09 MFLX74004-11 MFLX74004-17 MFLX74004-23 MFLX74004-27 MFLX74004-29 MFLX74004-31 MFLX74004-33 MFLX74004-71 MFLX74004-73 MFLX74004-75 MFLX74004-03
Micropump® B-Mount Zahnradpumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Der gleichmäßige, pulsationsarme Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Saugschuhdesigns bieten höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz
  • Hohlraumdesigns ohne dynamische Dichtungen für Anwendungen, die keine Lecks zulassen
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. ChemikalienbeständigeMore Product Information