Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX74215-10EA 2790 EUR
MFLX74215-10 MFLX74445-05 MFLX74445-15 MFLX74445-25
Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Pumpen Zahnradpumpen
Komplette Pumpen enthalten Kopf, Motor und einen integrierten Antrieb.
  • Elektronischer Regler mit variabler Geschwindigkeit für gleichmäßigen, pulsationsarmen Durchfluss
  • Statische Dichtungen reduzieren den Wartungsaufwand
  • Kleines Gehäuse - ideal für OEM-Einsatz
Elektromagnetisch angetriebene Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine glatte, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Verbessertes Drehmoment und kompakte Größe dank NdFeB-Magneten. Geschwindigkeitskontrolle durch die Verwendung eines 0 bis 5 VDC Eingangssignal. Antriebe haben SchutzMore Product Information