Masterflex® Ultrahochdruck-Doppelkolbenpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX74931-40EA 12590 EUR
MFLX74931-40
Masterflex® Ultrahochdruck-Doppelkolbenpumpen, Avantor®
Pumpen Kolbenpumpen
Keine ungenauen Chromatogramme mehr.
  • Bedienen Sie die Pumpe über die Tastatur, den PC oder nutzen Sie Spannungsfluss- und digitale Start-/Stopp-Steuerungen
  • Die automatische Abschaltung, wenn der Druck den oberen oder unteren Grenzwert überschreitet, verhindert Schäden durch Fehlfunktionen
  • Der digitale Schrittmotor sorgt für Genauigkeit bei geringem Durchfluss
Konstantdruckmodell (74931-40) eignet sich perfekt zum Packen von Säulen. Fortschrittliche Druckkontrollalgorithmen sorgen für eine gleichmäßige Bettdichte. Zu den auswählbaren Prozessparametern gehören Drucksollwert, Rampenrate und obere Durchflussgrenze.
Lieferumfang: Inklusive abnehmbarer Tropfschale mit Lecksensor und abnehmbarem Netzkabel.