Abaque™ Ersatzschlauch aus Naturkautschuk für Peristaltikpumpenanwendungen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
75810-21
MFLX75810-32EA 300 EUR
MFLX75810-32 MFLX75810-43 MFLX75810-48 MFLX75810-83 MFLX75810-21 MFLX75810-64
Abaque™ Ersatzschlauch aus Naturkautschuk für Peristaltikpumpenanwendungen
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Hoch belastbar mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Beanspruchbarkeit.
  • Alle auf dieser Seite gelisteten Schläuche bestehen aus Naturkautschuk.
  • Die ID der Schläuche sind: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm. Jedes medienberührende Teil ist für die Aufnahme einer bestimmten Schlauch-ID-Version ausgelegt.
Der Schlauch der Peristaltikpumpe ist die einzige Komponente, die mit dem Medium in Kontakt kommt. Abaque entwickelt / fertigt seine Schläuche aus einem hochwertigen Gummigemisch und verstärkt sie durch Nylonschichten. Nach der Herstellung wird der Schlauch präzise bearbeitet, um Effizienz, Genauigkeit, Langlebigkeit und optimale Kompression zu gewährleisten.
Ideal für Anwendungen, die die folgenden Eigenschaften erfordern:
Hoch belastbar, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, der am häufigsten verwendete Schlauch auf dem Markt für Peristaltikpumpenanwendungen. Im Allgemeinen beständig gegen leicht korrosive chemische Anwendungen, abrasive Schlämme usw.