Masterflex® Flüssigkeitsdetektor-Pad-Kabel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77095-02EA 77 EUR
MFLX77095-02
Masterflex® Flüssigkeitsdetektor-Pad-Kabel, Avantor®
Kabel
Holen Sie das Beste aus Ihrem Liqui-Sense Leckdetektor mit den passenden Ersatzteilen.
  • Mit Masterflex® Liqui-Sense Steuerungen kompatibel
Dieses Ersatzkabel besteht aus einem 6-poligen Kabel mit RJ-12-Anschlüssen und hat eine Länge von 3,5 Fuß.