Masterflex® Open-Head-Sensor Nachrüstsystem, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77097-00EA 1010 EUR
MFLX77097-00
Masterflex® Open-Head-Sensor Nachrüstsystem, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Der Antrieb wird umgehend gestoppt, sobald der Pumpenkopf während dem Betrieb geöffnet wird.
  • In Verbindung mit Masterflex® L/S® und I/P® Pumpenköpfen mit offenem Kopfsensor verwendbar
  • Kompatibel mit Masterflex® L/S® und I/P® Pumpen ohne integrierten Open-Head-Sensor
  • Der Controller akzeptiert Eingangssignale von bis zu zwei Pumpenköpfen
  • Schützen Sie Techniker und Bediener, die mit Schlauchwechseln und routinemäßigen Wartungsarbeiten in geschäftigen Produktionsumgebungen beauftragt sind
  • Steuerung mit NEMA 4X- und IP66-zertifiziert für Abspülung
Das Nachrüstsystem ist für alle I/P® und L/S® Antriebe, die mit dem Easy-Load-II-Pumpenkopf kompatibel sind.
Nur zur Verwendung mit dem I/P® Easy-Load® Pumpenkopf 77602-30 und mit den L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfen 77200-30 und 77200-32