Masterflex® Netzteil für Masterflex® C/L®-Pumpe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77120-11EA 200 EUR
MFLX77120-11
Masterflex® Netzteil für Masterflex® C/L®-Pumpe, Avantor®
Netzgeräte
Ihre VDC-betriebene C/L®-Pumpe lässt sich sicher an.
  • Geeignet für die Verwendung mit C/L®-Pumpen
Wandeln Sie Ihre C/L®-Pumpen mit 12-VDC und variabler Drehzahl ganz einfach auf 100 bis 240 VAC um. Dieses Netzteil eignet sich für die Verwendung mit 12-VDC-Einkanalpumpen der Modelle 77122-06, -16 und 26 sowie mit Zweikanalpumpen der Modelle 77120-52 und -62.