Masterflex® C/L® Microflex® Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77123-80EA 277 EUR
MFLX77123-80 MFLX77122-80 MFLX77122-82
Masterflex® C/L® Microflex® Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Einfache Schlauchwechsel—selbst in engen Umgebungen
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung Der Microflex-Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Das Einlegen des Schlauchs ist schnell und einfach – öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt – legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen.